Tlačiť
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
203790010 203792500 203790050
ACRO203790010EA 112.31 EUR
ACRO203790010 ACRO203792500 ACRO203790050
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
4-Nitroquinoline-N-oxide
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006738
Číslo CAS: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Ochre to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %