8-Quinolineboronic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Quinolin-8-ylboronic acid
L19640.03
L19640.MD
L19640.03EA
173.44
EUR
L19640.03
L19640.MD
8-Quinolineboronic acid ≥99%
8-Quinolineboronic acid
Purity: 99%
CAS No.: 86-58-8
Molecular Formula: C9H8BNO2
Formula Weight: 172.98
Melting Point:
Vzorec:
C₉H₈BNO₂ Mw: 172.98 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01114698 Číslo CAS: 86-58-8 |