Tlačiť
8-Quinolineboronic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-8-ylboronic acid
L19640.03 L19640.MD
L19640.03EA 173.44 EUR
L19640.03 L19640.MD
8-Quinolineboronic acid ≥99%
8-Quinolineboronic acid
Purity: 99% CAS No.: 86-58-8 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 147522 Merck Reference: 14,8069 MDL No.: MFCD01114698
Vzorec: C₉H₈BNO₂
Mw: 172.98 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01114698
Číslo CAS: 86-58-8