3-Quinolineboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
L20088.03
L20088.06
L20088.03EA
58.88
EUR
L20088.03
L20088.06
3-Quinolineboronic acid 95%
3-Quinolineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 191162-39-7
Molecular Formula: C9H8BNO2
Formula Weight: 172.98
Melting Point:
Vzorec:
C₉H₈BNO₂ Mw: 172.98 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02183527 Číslo CAS: 191162-39-7 |