Tlačiť
3-Quinolineboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
L20088.03 L20088.06
L20088.03EA 58.88 EUR
L20088.03 L20088.06
3-Quinolineboronic acid 95%
3-Quinolineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 191162-39-7 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8764547
Vzorec: C₉H₈BNO₂
Mw: 172.98 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183527
Číslo CAS: 191162-39-7