Tlačiť
3-Quinolineboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
367730010 367730050 367730250
ACRO367730010EA 124.17 EUR
ACRO367730010 ACRO367730050 ACRO367730250
3-Quinolineboronic acid 97%
3-Quinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
Mw: 172.98 g/mol
Teplota tavenia: 148…155 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02183527
Číslo CAS: 191162-39-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light pink to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %