Tlačiť
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44135.18 44135.30 44135.A1
44135.18EA 100.68 EUR
44135.18 44135.30 44135.A1
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Vzorec: C₇H₁₅NO₅S
Teplota tavenia: 276…279 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009629
Číslo CAS: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6