Tlačiť
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15928.14 A15928.22
A15928.14EA 52.95 EUR
A15928.14 A15928.22
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH) ≥98%
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH)
Purity: 98+% CAS No.: 1138-80-3 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 119-122° Beilstein Reference: 526877 MDL No.: MFCD00002691
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Teplota tavenia: 119…122 °C
Číslo MDL: MFCD00002691
Číslo CAS: 1138-80-3
EINECS: 214-516-0