Tlačiť
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
63705-10G 63705-50G
SIAL63705-10GEA 244.34 EUR
SIAL63705-10G SIAL63705-50G
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna), Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Vzorec: C₂H₅NaO₃S₂
Mw: 164.18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00007535
Číslo CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9