Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12054.0B
A12054.0I
A12054.0BEA
108.7
EUR
A12054.0B
A12054.0I
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) ≥98%
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Purity: 98%
CAS No.: 1562-00-1
Molecular Formula: HO(CH2)2SO3Na
Formula Weight: 148.11
Melting Point: 191-194°
Beilstein Reference: 3633992
Vzorec:
C₂H₅NaO₄S Teplota tavenia: 191…194 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007534 Číslo CAS: 1562-00-1 EINECS: 216-343-6 |