Tlačiť
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
205000010 205005000
ACRO205000010EA 94.26 EUR
ACRO205000010 ACRO205005000
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) 98%
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Vzorec: C₂H₅NaO₄S
Teplota tavenia: 191…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007534
Číslo CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Titration after Ion exchange ≥97.5 %