Tlačiť
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
L00128.14 L00128.06
L00128.14EA 266.77 EUR
L00128.14 L00128.06
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Purity: 98+% CAS No.: 50667-69-1 Molecular Formula: C3H4F3NO2 Formula Weight: 143.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 1859914 MDL No.: MFCD00014416
Vzorec: C₃H₄F₃NO₂
Mw: 143.06 g/mol
Teplota tavenia: 99…103 °C
Číslo MDL: MFCD00014416
Číslo CAS: 50667-69-1
EINECS: 256-698-4