Tlačiť
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
394882-100ML 394882-10X1ML 394882-25ML 394882-5ML
SIAL394882-100MLEA 1854.39 EUR
SIAL394882-100ML SIAL394882-10X1ML SIAL394882-25ML SIAL394882-5ML
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Vzorec: C₉H₁₈F₃NOSi
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009671
Číslo CAS: 77377-52-7
OSN: 1993
ADR: 3,II