Tlačiť
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
210070050 210070250
ACRO210070050EA 288.8 EUR
ACRO210070050 ACRO210070250
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
N-Methylbistrifluoroacetamide
Vzorec: C₅H₃F₆NO₂
Mw: 223.07 g/mol
Teplota varu: 120…122 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.547 g/cm³
Teplota vzplanutia: 45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000412
Číslo CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
OSN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3450 to 1.3470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %