Tlačiť
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20744.0100 8.20744.0500
8.20744.0100EA 103.09 EUR
8.20744.0100 8.20744.0500
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Vzorec: C₃H₅KOS₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004931
Číslo CAS: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 209 - 214 °C decomposes
Molar Mass 160.3 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
Hill Formula C3H5KOS2