Tlačiť
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
410500250 410501000 410505000
ACRO410500250EA 39.39 EUR
ACRO410500250 ACRO410501000 ACRO410505000
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) 97+%
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Vzorec: C₃H₅KOS₂
Teplota tavenia: 209…214 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004931
Číslo CAS: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.0 % (On dry substance)