Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
410500250
410501000
410505000
ACRO410500250EA
39.39
EUR
ACRO410500250
ACRO410501000
ACRO410505000
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) 97+%
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Vzorec:
C₃H₅KOS₂ Teplota tavenia: 209…214 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004931 Číslo CAS: 140-89-6 EINECS: 205-439-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥97.0 % (On dry substance) |