Tlačiť
Ammonium bismuth citrate Bi 48-52%, (max. 2% H₂O)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth Ammonium Citrate, Citric acid ammonium bismuth salt
A17003.30 A17003.18 A17003.0B
A17003.30EA 249.15 EUR
A17003.30 A17003.18 A17003.0B
Ammonium bismuth citrate Bi 48-52%, (max. 2% H₂O)
Ammonium bismuth citrate
CAS No.: 25530-63-6 Molecular Formula: C6H10BiNO8 Formula Weight: 433.12 MDL No.: MFCD00036420
Vzorec: C₆H₁₁BiNO₇
Mw: 433.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036420
Číslo CAS: 25530-63-6
EINECS: 247-078-4