Creatine (N-amidinosarcosine), anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 57-00-1
Molecular Formula: C4H9N3O2
Formula Weight: 131.13
Physical Form: Powder
Density: 1.33
Appearance: White
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 907175
Merck Reference: 14,2568
MDL No.: MFCD00004282
Vzorec:
C₄H₉N₃O₂ Teplota tavenia: ∼ 290 °C (rozkl.) Hustota: 1,33 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004282 Číslo CAS: 57-00-1 EINECS: 200-306-6 Merck Index: 14,2568 |