Tlačiť
Creatine phosphate disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P7936-10MG P7936-1G P7936-25G P7936-5G
SIALP7936-10MGEA 63.78 EUR
SIALP7936-10MG SIALP7936-1G SIALP7936-25G SIALP7936-5G
Creatine phosphate disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Creatine phosphate disodium salt hydrate
Vzorec: C₄H₈N₃Na₂O₅P·H₂O
Číslo MDL: MFCD00150191
Číslo CAS: 19333-65-4
EINECS: 213-074-6