Tlačiť
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3630-100G C3630-1KG
SIALC3630-100GEA 165.66 EUR
SIALC3630-100G SIALC3630-1KG
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate, Sigma-Aldrich®
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Vzorec: C₄H₉N₃O₂·1H₂O
Číslo MDL: MFCD00071582
Číslo CAS: 6020-87-7
EINECS: 200-306-6