Tlačiť
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
226790250 226791000 226795000
ACRO226790250EA 38.51 EUR
ACRO226790250 ACRO226791000 ACRO226795000
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate 99%
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Vzorec: C₄H₉N₃O₂·1H₂O
Teplota tavenia: 292 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071582
Číslo CAS: 6020-87-7
EINECS: 200-306-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.6 % (105°C)
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98.5 % (on dry substance)
Residue after ignition ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm