Tlačiť
L(+)-Glutamic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G2128-100G G2128-1KG G2128-500G
SIALG2128-100GEA 37.71 EUR
SIALG2128-100G SIALG2128-1KG SIALG2128-500G
L(+)-Glutamic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClNO₄
Číslo MDL: MFCD00012619
Číslo CAS: 138-15-8
EINECS: 205-315-9