Tlačiť
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine (MEGA-10), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ200
D6277-1G D6277-5G
SIALD6277-1GEA 246.34 EUR
SIALD6277-1G SIALD6277-5G
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine (MEGA-10), Sigma-Aldrich®
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine (MEGA-10)
Vzorec: C₁₇H₃₅NO₆
Mw: 349.46 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036801
Číslo CAS: 85261-20-7