Tlačiť
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine (MEGA-10)
Dodávateľ: G Bioscienes
DG021 DG022
DG021EA 372.12 EUR
DG021 DG022
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine (MEGA-10)
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine (MEGA-10)
Vzorec: C₁₇H₃₅NO₆
Mw: 349.46 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036801
Číslo CAS: 85261-20-7