Tlačiť
(±)-2-Methylglutaric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11823.06 A11823.14 A11823.22
A11823.06EA 75.41 EUR
A11823.06 A11823.14 A11823.22
(±)-2-Methylglutaric acid ≥98%
(±)-2-Methylglutaric acid
Purity: 98% CAS No.: 617-62-9 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 214-215°/22mm MDL No.: MFCD00002661
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Teplota varu: 214…215 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 74…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002661
Číslo CAS: 617-62-9
EINECS: 210-521-7