o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
405750050
405750250
ACRO405750050EA
74.61
EUR
ACRO405750050
ACRO405750250
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt, pure
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Vzorec:
C₃₂H₂₈N₂Na₄O₁₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066371 Číslo CAS: 62698-54-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Purple Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (for use as reagent for Ca) Passes test |
GC | ≥97.5 % |