1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
226890050
226890010
226890250
226891000
ACRO226890050EA
135.18
EUR
ACRO226890050
ACRO226890010
ACRO226890250
ACRO226891000
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate 98+%
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Vzorec:
C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O Teplota tavenia: 189…191 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00150615 Číslo CAS: 81012-89-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless to light yellow |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |
Impurity | ≤100 ppm Free 1-Naphthol |