Tlačiť
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
226890050 226890010 226890250 226891000
ACRO226890050EA 135.18 EUR
ACRO226890050 ACRO226890010 ACRO226890250 ACRO226891000
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate 98+%
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Teplota tavenia: 189…191 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00150615
Číslo CAS: 81012-89-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Impurity ≤100 ppm Free 1-Naphthol