Tlačiť
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
M-Clarity™ quality level = MQ300
N1252-10G N1252-1G N1252-250MG N1252-500MG N1252-5G
SIALN1252-10GEA 2742.88 EUR
SIALN1252-10G SIALN1252-1G SIALN1252-250MG SIALN1252-500MG SIALN1252-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063256
Číslo CAS: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5