Tlačiť
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
M-Clarity™ quality level = MQ200
N0877-100MG N0877-1G N0877-250MG N0877-500MG N0877-5G
SIALN0877-100MGEA 81.43 EUR
SIALN0877-100MG SIALN0877-1G SIALN0877-250MG SIALN0877-500MG SIALN0877-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Číslo MDL: MFCD00065050
Číslo CAS: 7493-95-0
EINECS: 231-343-6