Tlačiť
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
0210247105 02102471.2 02102471.5 0210247101
ICNA0210247105EA 997.99 EUR
ICNA0210247105 ICNA02102471.2 ICNA02102471.5 ICNA0210247101
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside, powder
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
p-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside is used as a substrate for α-galactosidase.
Soluble in water (5% w/v), HCl (50 mg/ml - clear, colourless solution) & methanol (100 mg/ml).
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00065050
Číslo CAS: 7493-95-0
EINECS: 231-343-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard C
Melting Point 164 - 176°C
Optical Rotation (c=1, 1N HCl) +240° ± 20°