Tlačiť
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N1127-1G N1127-250MG N1127-25G N1127-500MG N1127-5G
SIALN1127-1GEA 81.43 EUR
SIALN1127-1G SIALN1127-250MG SIALN1127-25G SIALN1127-500MG SIALN1127-5G
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG), Sigma-Aldrich®
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG)
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063255
Číslo CAS: 369-07-3
EINECS: 206-716-1