Tlačiť
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
128820010 128820050 128820250
ACRO128820010EA 68.19 EUR
ACRO128820010 ACRO128820050 ACRO128820250
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG) 99%
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG)
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Teplota tavenia: 195 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063255
Číslo CAS: 369-07-3
EINECS: 206-716-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -67° to -71° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)