Tlačiť
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I) 90%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
119250010 119252500 119250050
ACRO119250010EA 373.45 EUR
ACRO119250010 ACRO119252500 ACRO119250050
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I) 90%, pure
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Vzorec: C₂₁H₁₁NO₅S
Teplota tavenia: >360 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005063
Číslo CAS: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %