Tlačiť
Ammonium bismuth citrate 99,0 Microbiology, Millipore®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Bismuth Ammonium Citrate, Citric acid ammonium bismuth salt
MQ200
09678-100G 09678-500G
SIAL09678-100GEA 0 EUR
SIAL09678-100G SIAL09678-500G
Ammonium bismuth citrate 99,0 Microbiology, Millipore®
Ammonium bismuth citrate
Base ingredient for culture media
Vzorec: C₆H₁₁BiNO₇
Mw: 433.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036420
Číslo CAS: 31886-41-6
EINECS: 250-856-6