Tlačiť
Azure B (azure I)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: C.I. 52010, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure B, Trimethylthionine chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Methylene Azur B
A17508.06 A17508.14 A17508.22
A17508.06EA 85.04 EUR
A17508.06 A17508.14 A17508.22
Azure B (azure I)
Azure B (azure I)
CAS No.: 531-55-5 Molecular Formula: C15H16ClN3S Formula Weight: 305.83 Odour: Odourless Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 3922630 Merck Reference: 14,6058 MDL No.: MFCD00011935
Vzorec: C₁₅H₁₆ClN₃S
Teplota tavenia: ∼ 205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011935
Číslo CAS: 531-55-5
EINECS: 208-511-2
Merck Index: 14,6058