Azure B (azure I)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
C.I. 52010, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure B, Trimethylthionine chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Methylene Azur B
A17508.06
A17508.14
A17508.22
A17508.06EA
85.04
EUR
A17508.06
A17508.14
A17508.22
Azure B (azure I)
Azure B (azure I)
CAS No.: 531-55-5
Molecular Formula: C15H16ClN3S
Formula Weight: 305.83
Odour: Odourless
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3922630
Merck Reference: 14,6058
MDL No.: MFCD00011935
Vzorec:
C₁₅H₁₆ClN₃S Teplota tavenia: ∼ 205 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011935 Číslo CAS: 531-55-5 EINECS: 208-511-2 Merck Index: 14,6058 |