Tlačiť
Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9231-10G C9231-1G C9231-5G
SIALC9231-10GEA 0 EUR
SIALC9231-10G SIALC9231-1G SIALC9231-5G
Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin disodium salt
Vzorec: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Mw: 422.363 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077683
Číslo CAS: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8