Tlačiť
Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C1389-10G C1389-1G C1389-250MG C1389-5G
SIALC1389-10GEA 2658.24 EUR
SIALC1389-10G SIALC1389-1G SIALC1389-250MG SIALC1389-5G
Carbenicillin disodium salt, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin disodium salt
Vzorec: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077683
Číslo CAS: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8