(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
A15192.06
A15192.09
A15192.18
A15192.06EA
36.45
EUR
A15192.06
A15192.09
A15192.18
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Purity: 95%
CAS No.: 1192-30-9
Molecular Formula: C5H9BrO
Formula Weight: 165.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 102717
MDL No.: MFCD00016894
Vzorec:
C₅H₉BrO Mw: 165.04 g/mol Teplota varu: 169…171 °C Hustota: 1.452 Teplota vzplanutia: 61 °C (142 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00016894 Číslo CAS: 1192-30-9 EINECS: 214-750-3 |