Tlačiť
2,6-Diaminopurine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
247847-1G 247847-5G
SIAL247847-1GEA 66.59 EUR
SIAL247847-1G SIAL247847-5G
2,6-Diaminopurine, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopurine
Vzorec: C₅H₆N₆
Číslo MDL: MFCD00213668
Číslo CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2