Tlačiť
Diphenylphosphinic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
10011337-10 10011337-100 10011337-50 10011337-250
CAYM10011337-10EA 93.46 EUR
CAYM10011337-10 CAYM10011337-100 CAYM10011337-50 CAYM10011337-250
Diphenylphosphinic acid
Diphenylphosphinic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁O₂P
Číslo MDL: MFCD00002132
Číslo CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5