Tlačiť
Diphenylphosphinic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
148710050 148710250
ACRO148710050EA 68.99 EUR
ACRO148710050 ACRO148710250
Diphenylphosphinic acid 99%
Diphenylphosphinic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁O₂P
Teplota tavenia: 193…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002132
Číslo CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 196 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %