Tlačiť
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C4706-10G C4706-2G
SIALC4706-10GEA 818.29 EUR
SIALC4706-10G SIALC4706-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), Sigma-Aldrich®
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Vzorec: C₉H₁₆ClO₆P
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00145469
Číslo CAS: 51805-45-9
OSN: 3261
ADR: 8,II