Acetonyltriphenylphosphonium chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14691.14
A14691.22
A14691.36
A14691.14EA
42.92
EUR
A14691.14
A14691.22
A14691.36
Acetonyltriphenylphosphonium chloride ≥99%
Acetonyltriphenylphosphonium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 1235-21-8
Molecular Formula: C21H20ClOP
Formula Weight: 354.82
Melting Point: 244-248°
MDL No.: MFCD00011813
Vzorec:
C₂₁H₂₀ClOP Teplota tavenia: 244…248 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011813 Číslo CAS: 1235-21-8 EINECS: 214-974-1 |