Tlačiť
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
163449-10G 163449-50G
SIAL163449-10GEA 29.96 EUR
SIAL163449-10G SIAL163449-50G
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, Sigma-Aldrich®
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Vzorec: C₁₈H₁₄O₈
Mw: 358.31 g/mol
Číslo MDL: MFCD00063222
Číslo CAS: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1