(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
B24754.09
B24754.18
B24754.30
B24754.09EA
30.73
EUR
B24754.09
B24754.18
B24754.30
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid, anhydrous 99%
(+)-Dibenzoyl-D-tartaric acid
Purity: 99%
CAS No.: 17026-42-5
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
Beilstein Reference: 2227343
Vzorec:
C₁₈H₁₄O₈ Mw: 358.31 g/mol Teplota tavenia: 154…156 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063222 Číslo CAS: 17026-42-5 EINECS: 241-097-1 |