Tlačiť
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
345849-100G 345849-25G
SIAL345849-100GEA 156.04 EUR
SIAL345849-100G SIAL345849-25G
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, Sigma-Aldrich®
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Vzorec: C₁₈H₁₄O₈
Mw: 358.31 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003074
Číslo CAS: 2743-38-6
EINECS: 220-374-0