(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
A16181.14
A16181.22
A16181.36
A16181.14EA
38.15
EUR
A16181.14
A16181.22
A16181.36
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anhydrous 99%
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Purity: 99%
CAS No.: 2743-38-6
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00003074
Vzorec:
C₁₈H₁₄O₈ Mw: 358.31 g/mol Teplota tavenia: 154…156 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003074 Číslo CAS: 2743-38-6 EINECS: 220-374-0 |