Tlačiť
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18725.0025 8.18725.0100
8.18725.0025EA 132.37 EUR
8.18725.0025 8.18725.0100
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Vzorec: C₂₀H₁₈O₈
Číslo MDL: MFCD00064440
Číslo CAS: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 165 - 171 °C
Molar Mass 386.36 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3