Tlačiť
Bacitracin zinc salt, potency min. 60 Units/mg
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
226110050 226110010
ACRO226110050EA 85.84 EUR
ACRO226110050 ACRO226110010
Bacitracin zinc salt, potency min. 60 Units/mg
Bacitracin zinc salt
Vzorec: C₆₆H₁₀₁N₁₇O₁₆SZn
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28168035
Číslo CAS: 1405-89-6
EINECS: 215-787-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5.0 %
Potency ≥60 U/mg (On dried substance)
pH 6.0 to 7.5 (10 % solution)
Zinc (Zn) 4.0 to 6.0 % (on dried substance)