Tlačiť
Bacitracin, potency min. 60 Units/mg
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
226100050 226100250
ACRO226100050EA 100.68 EUR
ACRO226100050 ACRO226100250
Bacitracin, potency min. 60 Units/mg
Bacitracin
Vzorec: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
Teplota tavenia: 221 °C - 225 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00062640
Číslo CAS: 1405-87-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5.0 % (1 g, 60°C, 3 h) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa)
Sulfated ash ≤1.0 %
Potency ≥60 IU/mg (on dried substance)
Related substances (Eur. Pharm. (HPLC)) Passes test for composition