Bacitracin, potency min. 60 Units/mg
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
226100050
226100250
ACRO226100050EA
100.68
EUR
ACRO226100050
ACRO226100250
Bacitracin, potency min. 60 Units/mg
Bacitracin
Vzorec:
C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁ Teplota tavenia: 221 °C - 225 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00062640 Číslo CAS: 1405-87-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5.0 % (1 g, 60°C, 3 h) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa) |
Sulfated ash | ≤1.0 % |
Potency | ≥60 IU/mg (on dried substance) |
Related substances | (Eur. Pharm. (HPLC)) Passes test for composition |