Tlačiť
Alizarin red S (sodium salt)
Dodávateľ: Merck
Synonymá: C.I. 58005
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06278.0100EA 220.02 EUR
1.06278.0100 1.06278.0025
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Vzorec: C₁₄H₇NaO₇S
Mw: 342,26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013049
Číslo CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 342.26 g/mol